Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, midi, nitrocellulosa
Beskrivning
iBlot 3 överföringsstaplar används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd när western blot-experiment utförs. iBlot 3 överföringsstaplar innehåller elektrodskivor av kopparfiber, optimerade katod- och anodbuffertgeler och ett förkonditionerat nitrocellulosaöverföringsmembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate och Tricine kemi. Denna midi-storlek stack (13 x 8,3 cm) kan användas med midi-size geler eller två mini-size geler.
De iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 överföringsstaplar plus iBlot 3 Transfer Device) har optimerats för att ge proteinöverföringar på 3 –8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitliga Western blot-resultat jämfört med många andra överföringsmetoder.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2-μ m porstorlek) i denna stapel är sammansatt av 100 % ren nitrocellulosa för att ge en högkvalitativ överföring. Membranet är kompatibelt med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 209μ g/ cm2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 3 x 10 staplar |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 13,5 x 8 cm (Midi) |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 30 fläckar |