Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, midi, PVDF
Beskrivning
iBlot 3 Transfer Stacks används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd vid western blot-experiment. iBlot 3 Transfer Stacks innehåller kopparfiberelektrodskivor, optimerade katod- och anod-solidbuffertgeler samt ett förkonditionerat PVDF-överföringsmembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat och Tricine-kemier. Denna midi-stack (13 x 8,3 cm) kan användas med midi-size gels eller två mini-geler.
iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) har optimerats för att tillhandahålla proteinöverföringar på 3 ––8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitligt western blot-resultat jämfört med många andra överföringsmetoder.
PVDF-membran
PVDF-membranet (0,2 μm porstorlek, låg fluorescens) i denna stack har högre bindningskapacitet än nitrocellulosa. Det är föraktiverat och redo att användas utan någon förbehandling med alkoholer. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 240 μg/cm2.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 3 x 10 staplar |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 13,5 x 8 cm (Midi) |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 30 fläckar |