Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstackar, mini, lågfluorescens PVDF
Produktkod. 30484883
Change view
Kvantitet:
10 staplar
Produktkod. Kvantitet
30484883 10 staplar
1 options
Produktkod. 30484883 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IB34004
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Invitrogen PVDF-membran med låg fluorescens uppvisar exceptionellt låg autofluorescens över alla vanligt använda fluorescerande avbildningskanaler. Låg fluorescerande bakgrund förbättrar signal-brus-förhållande, vilket resulterar i mer känsliga, högkvalitativa och mer tillförlitliga western blot-data.
Invitrogen iBlot 3 Transfer Stacks används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för att överföra proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membran vid western blotting-experiment. Dessa färdigmonterade, engångsanvända förbrukningsvaror använder kopparfiberelektrodskivor och optimerade katod- och anod-solidbuffertgeléer för att eliminera flera variationskällor—och säkerställa konsekventa och upprepbara resultat jämfört med klassiska metoder.
PVDF-membranen med låg fluorescens uppvisar exceptionellt låg autofluorescens över alla vanligt använda fluorescerande bildkanaler. Låg fluorescerande bakgrund förbättrar signal-brus-förhållande, vilket resulterar i mer känsliga, högre kvalitet och mer tillförlitliga western blot-data.
iBlot 3 Transfer Stacks låter dig att:
  • Förstärkt signal-brusförhållande,—låg autofluorescens förbättrar signalklarheten
  • Utöka multiplexeringsmöjligheter—, låg fluorescerande bakgrund över kanaler, breddar fluoroforalternativen så att användare kan upptäcka fler mål eller minimera spektral korsprat
  • Minimera variation—Engångselektroder i koppar förhindrar att saltansamling påverkar resultaten över tid
  • Snabbmonterade förmonterade—överföringsstackar innehåller solid geljonmatris, som ersätter den traditionella överföringsbufferten
  • Simplify clean up—transfer stack är självförsörjande i en engångsbricka, vilket förenklar rengöringen till ett steg (torka av överföringsenhetens dutningsyta)
Kompatibilitet
Även om de är optimerade för fluorescerande detektion, presterar lågfluorescens PVDF-membran liknande standard PVDF när de används vid kemiluminescerande detektion.
Alla iBlot tre transferstackarna är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat och Tricine-kemier. De är avsedda för användning på iBlot 3 Transfer Device ensamma.
Användning
Mini-storlek transferstacks (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek. För att möjliggöra optimal prestanda i fluorescerande applikationer tillhandahålls lågfluorescens PVDF-membran torra i en separat påse i lådan. Aktivera membranet före användning genom att bläderlägga i 100 % metanol eller etanol, följt av en snabb sköljning med destillerat vatten. När den är aktiverad, sätt bara ihop överföringsstacken, välj en överföringsmetod och tryck på Go.
iBlot 3 Western Blot-överföringssystemet
iBlot 3 Western Blot Transfer System, som inkluderar iBlot 3 Transfer Stacks och iBlot 3 Western Blot Transfer Device, använder dry blotting-teknik för att producera högre kvalitet och mer tillförlitliga western blot-data samtidigt som proteinöverföringen minskas till 3 –8 minuter.
3-systemet iBlot har två oberoende styrda överföringsstationer, vilket gör att enheten kan delas med kollegor samtidigt som upp till fyra mini-geler eller två midi-geler kan köras med två olika program. Dessutom minskar den robusta designen och den justerbara kylfunktionen värmeuppbyggnaden, vilket möjliggör bättre kontinuitet från start till körning.
Hur dry blotting-teknik fungerar
Buffertjonbehållare är införlivade i gelmatrixen på överföringsstaplar istället för bufferttankar eller blötlagda filterpapper. Den höga jondensiteten i gelmatrixen möjliggör snabb proteinöverföring. Under blottning genererar kopparanoden inte syregas som ett resultat av vattenelektrolys, vilket minskar blotförvrängning. (Konventionella proteinöverföringstekniker, inklusive våt, halvvåt och halvtorr, använder inerta elektroder som genererar syre.)
Med iBlot torrblottningssystemet minskas överföringstiden av det förkortade avståndet mellan elektroder, hög fältstyrka och hög ström. Instängda luftbubblor, som ofta skapas vid manuell förberedelse av blotting-smörgåslagren, är lätta att undvika tack vare vår exceptionella avbumblingsdesign som främjar jämn och fullständig överföring. Med iBlot 3-systemet finns det inget behov av att förbereda buffertar eller rengöra efter blottning. Den totala berednings- och körtiden är normalt mindre än tio minuter per blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
För användning med (applikation) Western Blotting
För användning med (utrustning) iBlot 3
Kvantitet 10 staplar
Formatera Överföringsstack
Material PVDF
Porstorlek 0,3 μm
Innehåll och lagring 10 överföringsstackar, 10 lågfluorescens PVDF-membran, 10 absorberande plattor, 10 filterpapper; Förvara i rumstemperatur
Mått (LxB) 8 x 8 cm (Mini)
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 Blots