Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, mini, nitrocellulosa
Produktkod. 17831374
Change view
Kvantitet:
10 staplar
3 x 10 staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17831374 10 staplar Varje
17862878 3 x 10 staplar Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17831374 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IB33002
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
iBlot 3 överföringsstaplar används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd när western blot-experiment utförs.
iBlot 3 Transfer Stacks används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd vid western blot-experiment. iBlot 3 Transfer Stacks innehåller koppar-fiberelektrodskivor, optimerade katod- och anod-solidbuffertgeler samt ett förkonditionerat nitrocellulosatransfermembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat och Tricine-kemier. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek.
Western iBlot 3 Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) har optimerats för att tillhandahålla proteinöverföringar på 3 ––8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitligt western blot-resultat jämfört med många andra överföringsmetoder.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge hög kvalitet på överföringen. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinets bindningskapacitet är 209 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 10 staplar
Formatera Transfer Stack
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 fläckar