Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, mini, nitrocellulosa
Beskrivning
iBlot 3 Transfer Stacks används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd vid western blot-experiment. iBlot 3 Transfer Stacks innehåller koppar-fiberelektrodskivor, optimerade katod- och anod-solidbuffertgeler samt ett förkonditionerat nitrocellulosatransfermembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat och Tricine-kemier. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek.
Western iBlot 3 Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) har optimerats för att tillhandahålla proteinöverföringar på 3 ––8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitligt western blot-resultat jämfört med många andra överföringsmetoder.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2 μm porstorlek) i denna stack består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge hög kvalitet på överföringen. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinets bindningskapacitet är 209 μg/cm².
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 3 x 10 staplar |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | Nitrocellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 8 x 8 cm (mini) |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 30 fläckar |