Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, mini, nitrocellulosa
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200000344
Kvantitet:
10 staplar
3 x 10 staplar
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Varje
Produktkod. 17831374
Brand: Invitrogen™ IB33002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
iBlot 3 överföringsstaplar används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd när western blot-experiment utförs.
iBlot 3 överföringsstaplar används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd när western blot-experiment utförs. iBlot 3 överföringsstaplar innehåller elektrodskivor av kopparfiber, optimerade katod- och anodbuffertgeler och ett förkonditionerat nitrocellulosaöverföringsmembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate och Tricine kemi. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-size gel.
De iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 överföringsstaplar plus iBlot 3 Transfer Device) har optimerats för att ge proteinöverföringar på 3 –8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitliga Western blot-resultat jämfört med många andra överföringsmetoder.
Nitrocellulosamembran
Nitrocellulosamembranet (0,2-μ m porstorlek) i denna stapel är sammansatt av 100 % ren nitrocellulosa för att ge högkvalitativ överföring. Membranet är kompatibelt med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 209μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 10 staplar
Formatera Transfer Stack
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 10 fläckar
Gröna funktioner Mindre avfall, hållbara förpackningar, hållbar avfallshantering