Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 överföringsstaplar, mini, PVDF
Beskrivning
iBlot 3 Transfer Stacks används med iBlot 3 Western Blot Transfer Device för överföring av proteiner från en SDS-PAGE-gel till ett membranstöd vid utförande av western blot-experiment. iBlot 3 Transfer Stacks innehåller koppar-fiberelektrodark, optimerade katod- och anodsolida buffertgeler samt ett förkonditionerat PVDF-transfermembran. De är kompatibla med vanliga kommersiellt tillgängliga proteingeler, inklusive Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat och Tricine-kemier. Denna mini-stack (8 x 8 cm) kan användas med en mini-gel i storlek.
iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) har optimerats för att tillhandahålla proteinöverföringar på 3 ––8 minuter som ger högre kvalitet och mer tillförlitligt western blot-resultat jämfört med många andra överföringsmetoder.
PVDF-membran
PVDF-membranet (0,2 μm porstorlek, låg fluorescens) i denna stack har högre bindningskapacitet än nitrocellulosa. Det är föraktiverat och redo att användas utan någon förbehandling med alkoholer. Membranet är kompatibelt med vanligt använda detektionsmetoder såsom färgning, immundetektion, fluorescens och radiomärkning. Proteiner binder till membranet på grund av hydrofoba interaktioner. Proteinbindningskapaciteten är 240 μg/cm2.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 8 cm |
| Bredd (metrisk) | 8 cm |
| Kvantitet | 3 x 10 staplar |
| Formatera | Transfer Stack |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 8 x 8 cm (mini) |
| Produktlinje | iBlot |
| Tillräckligt för | 30 fläckar |
Säkerhet och hantering
- iBlot 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol, Aluminum oxide, Ethyl alcohol