Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ 3 Western Blot Transfer Device
Beskrivning
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsanordning som utför western blotting-överföring effektivt och pålitligt på så lite som tre minuter och utan behov av vätskebuffertar. Systemet iBlot 3 är kompatibelt med både nitrocellulosa- och polyvinyliden-difluorid (PVDF)-membran och erbjuder motsvarande eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot torrblottningssystemet, som består av överföringsenheten och förbrukningsbara transferstackar som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en torröverföringsenhet som utför western blotting-överföring effektivt och tillförlitligt på så lite som tre minuter och utan behov av flytande buffertar. iBlot 3-systemet är kompatibelt med både nitrocellulosa och polyvinylidendifluorid (PVDF)-membran och erbjuder likvärd eller bättre prestanda jämfört med traditionella våtöverföringsmetoder på en bråkdel av tiden. iBlot 3 Western Blot Transfer Device är en integrerad del av iBlot dry blotting-systemet, som består av överföringsenheten och förbrukningsbara staplar för överföring som innehåller de nödvändiga buffertarna och överföringsmembranet (nitrocellulosa eller PVDF).
Funktionerna i iBlot 3 Western Blot Transfer Device inkluderar:
- Komplett proteinöverföring på så lite som tre minuter
- Hög detektionskänslighet och jämn, konsekvent proteinöverföring
- Två oberoende kontrollerade överföringsstationer som kan överföra upp till två midi- eller fyra miniblottar
- Inbyggd justerbar kylning för att säkerställa konsekvent överföringstemperatur
- Förprogrammerade överföringsmetoder optimerade för låga, höga och breda molekylviktsintervaller
- Möjlighet att skapa anpassade program
- Ett enkelt, användarvänligt gränssnitt
Hur iBlot dry blotting-systemet fungerar
Buffertjonbehållare är införlivade i gelmatrixen på överföringsstaplar istället för bufferttankar eller blötlagda filterpapper. Den höga jondensiteten i gelmatrixen möjliggör snabb proteinöverföring. Under blotting genererar kopparanoden inte syrgas som ett resultat av vattenelektrolys, vilket minskar blotdistorsion (konventionella proteinöverföringstekniker, inklusive våta, halvvåta och halvtorra, använder inerta elektroder som genererar syre).
Med iBlot dry blotting-systemet reduceras överföringstiden av det förkortade avståndet mellan elektroderna, hög fältstyrka och hög ström. Instängda luftbubblor, som ofta skapas under den manuella förberedelsen av sandwichlagren, är lätta att undvika tack vare vår unika design för avbubbling som främjar jämn och fullständig överföring. Med iBlot 3-systemet behöver du inte förbereda buffertar eller städa upp efter blotting. Den totala berednings- och körtiden är normalt mindre än tio minuter per blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • iBlot 3 Gel Transfer Device • Western Blot Roller Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| För användning med (utrustning) | iBlot 3 Transfer Stacks |
| Gelkompatibilitet | Mini- eller Midi-storlek: Bis-Tris-geler, Tricine-geler, Tris-Acetate-geler och Tris-Glycine-geler |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Överföringssätt | Dry |
| Produktlinje | iBlot 3 |
| Körtid | ∼3 till 10 min. |
| Genomströmning | 2 Midi- eller 4 Mini-geler |
| Typ | Överföringsenhet |
| Visa mer |