Läs mer
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, nitrocellulosa, normal storlek
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12023765
Kvantitet:
10 set
3 x 10 set
Mått (LxB):
Vanlig, 13,5 cm x 8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 3
Produktkod. 12023765
Brand: Invitrogen™ IB301031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
iBlot Transfer Stacks används för att överföra proteiner.
iBlotTransfer Stacks är engångsstaplar som finns i tre varianter för olika applikationer: iBlotGel Transfer Stacks har integrerade PVDF- eller nitrocellulosaöverföringsmembran för att utföra torr blotting av proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har ett integrerat nylonöverföringsmembran för att utföra torr blotting av DNA, och iBlot Western Detection Stacks används för att utföra Western-detektion på tidigare blottade nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Varje iBlotTransfer Stack innehåller en kopparelektrod och lämpliga katod- och anodbuffertar i gelmatrisen för att möjliggöra snabb, pålitlig överföring av proteiner eller DNA.
Nitrocellulosamembran
  • Består av 100 % ren nitrocellulosa för att ge högkvalitativ överföring
  • Kompatibel med vanliga detektionsmetoder som färgning, immunodetektion, fluorescens eller radiomärkning
  • Binder proteiner på grund av hydrofoba och elektrostatiska interaktioner
  • Porstorlek: 0,2 μm
  • Proteinbindningskapacitet: 209 μg/cm 2
Överför stackstorlekar
  • Den vanliga storleken (13 x 8,3 cm) används för alla Novex midi-geltyper (eller motsvarande) och E-PAGE™ 48 eller 96 geler
  • Ministorleken (8 x 8 cm) används för alla Novex minigeler (eller motsvarande)
Proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 13.5 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Kvantitet 3 x 10 set
Formatera Transfer Stack
Material Nitrocellulosa
Porstorlek 0,2μ m
Innehåll och lagring 30 set transferstaplar i 3 lådor. Förvaras vid rumstemperatur.
Mått (LxB) Vanlig, 13,5 cm x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tillräckligt för 30 fläckar
Gröna funktioner Hållbar kassering
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, regular size
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethylene glycol