Läs mer
IBMX, MedChemExpress
Produktkod. 16431327
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16431327 50 mg
1 options
Produktkod. 16431327 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12318
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
MedChemExpress IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IBMX
Fysisk form Solid
CAS 28822-58-4
Färg Light Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N4O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 3-Isobutyl-1-methylxanthine Isobutylmethylxanthine
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (224.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 7.14 mg/mL (32.13 mM)
LEDER O=C(N1C)N(CC(C)C)C2=C(N=CN2)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Formel vikt 222.24
Procent renhet 98.0%