Läs mer
Tocris Bioscience™ IBMX
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18064282
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18064282 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18064282 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2845/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1404.90 SEK / 50mg
    Save 85.10 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
PDE inhibitor (non-selective)
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 13, 18, 19, 32 and 50 μM for PDE4, PDE3, PDE1, PDE5 and PDE2 respectively). Suppresses α-adrenoceptor-mediated 5-HT release from neuroendocrine epithelial cells (IC50 = 1.3 μM). Facilitates differentiation of neural progenitor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IBMX
CAS 28822-58-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C10H14N4O2
Formel vikt 222.24
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 222.25