Läs mer
(±)-Ibotenic acid monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10170941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10170941 1 mg 1mg
10677694 5 mg 5mg
10035733 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10170941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329130010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60573-88-8
Molekylformel C5H6N2O4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 176.1
MDL-nummer MFCD00149579
InChI-nyckel QVKQQLYSTODTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ibotenic acid hydrate, ibotenic acid monohydrate, pramuscimol, ibotensaeure, isotenic acid, ibotensaeure german, amino-3-hydroxy-5-isoxazolyl acetic acid, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid hydrate, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat german
PubChem CID 43362
IUPAC-namn 2-amino-2-(3-oxo-l,2-oxazol-5-yl)ättiksyra;hydrat
LEDER C1=C(ONC1=O)C(C(=O)O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Ibotenic acid monohydrate
Smältpunkt 141.0°C to 147.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 1 mg
Merck Index 14, 4877
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vikt 176.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (±)-Ibotenic acid monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.