Läs mer
Tocris Bioscience™ Ibotenic acid
Beskrivning
NMDA and metabotropic glutamate receptor agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibotenic acid |
| CAS | 2552-55-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C5H6N2O4 |
| Formel vikt | 158.11 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.113 |