Läs mer
Invitrogen™ iBright™ CL1500 Imaging System
Produktkod. 16307165
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
16307165 1 system
1 options
Produktkod. 16307165 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A44114
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ta bilder och analysera data från westernblottar och geler effektivt och enkelt med Invitrogen iBright CL1500 Imaging System. Detta högpresterande instrument förbättrar bildupplevelsen genom kraftfull hårdvara, avancerad automatiserad teknik och ett gränssnitt som är lätt att använda för forskare på alla erfarenhetsnivåer.
Ta bilder och analysera data från western blots och gels effektivt och enkelt med Invitrogen iBright CL1500 Imaging System. Detta högpresterande instrument förbättrar bildupplevelsen genom kraftfull hårdvara, avancerad automatiserad teknik och ett gränssnitt som är lätt att använda för forskare på alla erfarenhetsnivåer.
iBright CL1500 Imaging System stödjer de huvudsakliga avbildningsapplikationerna för kemiluminescerande och kolorimetriska western blots, utöver fluorescerande färgade nukleinsyrageler, fluorescerande färgade proteingeler, kolorimetriska färgade proteingeler och kolorimetriska membranfärgningar. Vi erbjuder iBright också FL1500 Imaging System (Cat. Nej. A44115), som har samma bildfunktioner som iBright CL1500 Imaging System, men som också erbjuder fluorescerande western blot-avbildningskapacitet.
Funktioner i iBright CL1500 Imaging System inkluderar:
  • 9,1 MP kyld CCD-kamera—med hög känslighet och dynamiskt omfång för att möjliggöra upptäckt av subtila skillnader i prover
  • Smart Exposure Teknologin—möjliggör snabb bestämning av optimal exponeringstid för att minimera behovet av upprepade exponeringar för att få den önskade signalen
  • High Dynamic Range Imaging Smart*—Range HDR kombinerar optimerade korta och långa exponeringar till en enda HDR-bild för att fånga ett utökat linjärt dynamiskt omfång och tillhandahålla högkvalitativ omättad data för förbättrad kvantifiering
  • Enkelt gränssnitt—, tydlig layout av funktioner och funktioner kombinerat med en 12,1-tums kapacitiv pekskärm för en smidig bildupplevelse
  • Avancerade automatiserade funktioner—: automatisk provrotation, automatisk zoom och automatisk fokus hjälper till att effektivisera bildtagningen
  • 22,5 x 18,0 cm synfält—stort synfält för högkapacitetsavbildning (bilda upp till fyra mini- eller två MIDI-blots åt gången)
  • Grön LED-baserad transilluminator—exciterar effektivt populära DNA-färger som ethidiumbromid och Invitrogen SYBR gröna färger med ett alternativ till UV-baserade transilluminatorer
  • Expanded Imaging Applications fångar och analyserar*—synliga, kemiluminescerande eller fluorescerande färgade kolonier på enkel- eller flerbrunnscellodlingsplattor med hjälp av optimerade avbildningskanaler och inbyggda analysarbetsflöden
  • Flexibel anslutning—exporterar inspelade bilder via ethernetanslutning Wi-Fi (med valfri accessoar), USB, eller direkt till Connect molnbaserad plattform
  • Flera bildanalysalternativ—utför densitometri, kvantifiering och normalisering direkt med hjälp av instrumentprogramvaran, eller för mer djupgående analys använder iBright Analysis Software (tillgänglig både i skrivbords- och molnbaserade versioner)
*Vissa funktioner görs tillgängliga via firmware. Se till att ditt system kör den senaste firmwareversionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Imagingprovsläcka, förinstallerade filterset, Safe Imager glasögon, orange kontrastbricka för synlig proteingelavbildning, iBright Imager snabbstartguide
Upplösning 9.1 MP
Programvara iBA-analysprogramvara
Modell CL1500
Kameratyp CCD
Mått 68 x 38 x 60 cm
Formatera Bildformat: G2i (proprietär), TIFF, JPG, PNG, PDF
Fält 22.5 x 18 cm (WxD)
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Kemiluminescerande Western Blot Imaging
Produktlinje iBright
Produkttyp Bilddiagnostiksystem
Kvantitet 1 system
Visningstyp LCD-pekskärm
Vikt (engelska) 110 lb.
Vikt (metrisk) 50 kg