Läs mer
Invitrogen™ iBright™ CL750 bilddiagnostiksystem
Produktkod. 16498133
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
16498133 1 system
1 options
Produktkod. 16498133 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A44116
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Fånga western-blot- och gelbilder och analysera data effektivt och enkelt med Invitrogen iBright CL750 Imaging System.
Fånga western blot och gel-bilder och analysera data effektivt och enkelt med Invitrogen iBright CL750 Imaging System. Detta system stöder grundläggande tillämpningar av bilddiagnostik associerade med kemiluminescerande westernblottar, såväl som fluorescerande färgade nukleinsyrageler, fluorescerande färgade proteingeler och kolorimetriska färgade proteingeler.
För utökad funktionalitet erbjuder vi även det kraftfullare iBright FL1500 Imaging System (Cat No. A44115). iBright CL1500 Imaging System stödjer de huvudsakliga avbildningsapplikationerna kopplade till kemiluminescerande och kolorimetriska western blots, samt fluorescerande färgade nukleinsyrageler, fluorescerande färgade proteingeler, kolorimetriska färgade proteingeler och kolorimetriska membranfärgningar. iBright FL1500 Imaging System har samma bildfunktioner som iBright CL1500 Imaging System, men erbjuder också fluorescerande western blot-avbildning.
Funktioner i iBright CL750 Imaging System:
  • 9,1 MP kyld CCD-kamera—med hög känslighet och dynamiskt omfång för att möjliggöra upptäckt av subtila skillnader i prover
  • Smart Exposure Teknologin—möjliggör snabb bestämning av optimal exponeringstid för att minimera behovet av upprepade exponeringar för att få den önskade signalen
  • High Dynamic Range-avbildning*—Smart Range HDR kombinerar optimerade korta och långa exponeringar i en enda HDR-bild för att fånga ett utökat linjärt dynamiskt omfång och tillhandahålla högkvalitativ icke-mättad data för förbättrad kvantifiering
  • Enkelt gränssnitt—, tydlig layout av funktioner och funktioner kombinerat med en 12,1-tums kapacitiv pekskärm för en smidig bildupplevelse
  • 22,5 x 18,0 cm synfält—stort synfält för högkapacitetsavbildning (bilda upp till fyra mini- eller två MIDI-blots åt gången)
  • Grön LED-baserad transilluminator—exciterar effektivt populära DNA-färger som ethidiumbromid och SYBR gröna färger med ett alternativ till UV-baserade transilluminatorer
  • Utökade bildbehandlingsapplikationer*—fångar och analyserar synliga, kemiluminescerande eller fluorescerande färgade kolonier på enkel- eller flerbrunnscellodlingsplattor med hjälp av optimerade bildkanaler och inbyggda analysarbetsflöden
  • Flexibel anslutning—exporterar inspelade bilder via ethernetanslutning Wi-Fi (med valfri accessoar), USB, eller direkt till vår Connect molnbaserade plattform
  • Flera bildanalysalternativ—utför densitometri, kvantifiering och normalisering direkt med hjälp av instrumentprogramvaran, eller för mer djupgående analys använder iBright Analysis Software (tillgänglig både i skrivbords- och molnbaserade versioner)
*Vissa funktioner görs tillgängliga via firmware. Se till att ditt system kör den senaste firmwareversionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Imagingprovsläcka, förinstallerade filterset, Safe Imager glasögon, orange kontrastbricka för synlig proteingelavbildning, iBright Imager snabbstartguide
Upplösning 9.1 MP
Programvara iBA-analysprogramvara
Kameratyp CCD
Mått 68 x 38 x 60 cm
Formatera Bildformat: G2i (proprietär), TIFF, JPG, PNG, PDF
Fält 22.5 cm x 18.0 cm (WxD)
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (applikation) Kemiluminescerande Western Blot Imaging
Produktlinje iBright
Produkttyp Bilddiagnostiksystem
Kvantitet 1 system
Vikt (engelska) 110 lb.
Vikt (metrisk) 50 kg