Läs mer
Invitrogen™ iBright™ FL1500 Imaging System
Beskrivning
Capture images and analyze data from western blots and gels efficiently and easily with the Invitrogen iBright FL1500 Imaging System. This high-performance instrument enhances the imaging experience through powerful hardware, advanced automated technologies, and an interface that is easy to use for researchers of all experience levels.
Ta bilder och analysera data från westernblottar och geler effektivt och enkelt med Invitrogen iBright FL1500 Imaging System. Detta högpresterande instrument förbättrar bildupplevelsen genom kraftfull hårdvara, avancerad automatiserad teknik och ett gränssnitt som är lätt att använda för forskare på alla erfarenhetsnivåer.
iBright FL1500 Imaging System stöder de huvudsakliga tillämpningarna av bilddiagnostik av fluorescerande, kemiluminescerande och kolorimetriska westernblottar, förutom fluorescerande färgade nukleinsyrageler, fluorescerande färgade proteingeler, kolorimetriska färgade proteingeler och kolorimetriska membranfärger. Vi erbjuder också iBright CL1500 Imaging System, som har samma möjligheter för bildbehandling som iBright FL1500 Imaging System, men utan fluorescerande western blot-avbildningsfunktion.
Funktionerna i iBright FL1500 Imaging System inkluderar:
- 9,1 MP kyld CCD-kamera med —hög känslighet och dynamiskt omfång för att möjliggöra upptäckt av subtila skillnader i prover
- Fem fluorescenskanaler —multiplexar och fångar upp till fyra proteiner i en enda blott för mer meningsfulla och representativa experiment
- Smart Exposure-teknik —ger snabb bestämning av optimal exponeringstid för att minimera behovet av att upprepa exponeringar för att få den önskade signalen
- High Dynamic Range Imaging* —Smart Range HDR kombinerar optimerade korta och långa exponeringar till en enda HDR-bild för att fånga ett utökat linjärt dynamiskt omfång och tillhandahålla högkvalitativ icke-mättad data för förbättrad kvantifiering
- Enkelt gränssnitt —tydlig layout av funktioner och egenskaper kombinerat med en 12,1-tums kapacitiv pekskärm för en smidig bildupplevelse
- Avancerade automatiserade funktioner —automatisk provrotation, automatisk zoom och automatisk fokusering hjälper till att effektivisera bildinsamlingen
- 22,5 x 18,0 cm synfält —stort synfält för höghastighetsbilder (bild upp till fyra mini- eller två midi-blottar åt gången)
- Grön LED-baserad transilluminator —exciterar effektivt populära DNA-färgämnen som etidiumbromid och Invitrogen SYBR Gröna färgämnen med ett alternativ till UV-baserade transilluminatorer
- Utökade tillämpningar av bilddiagnostik* —fångar och analyserar synliga, kemiluminescerande eller fluorescerande färgade kolonier på cellodlingsplattor med en eller flera brunnar med hjälp av de optimerade bildbehandlingskanalerna och inbyggda analysarbetsflöden
- Flexibel anslutning —exporterar tagna bilder via Ethernet-anslutning, Wi-Fi (med valfritt tillbehör), USB eller direkt till Connect molnbaserad plattform
- Flera bildanalysalternativ— utför densitometri, kvantifiering och normalisering direkt med hjälp av programvaran på instrumentet, eller för mer djupgående analys använd iBright Analysis Software (tillgänglig i både stationära och molnbaserade versioner)
* Vissa funktioner görs tillgängliga via firmware. Se till att ditt system kör den senaste firmwareversionen.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Imaging Sample Blot, Förinstallerade filterset, Safe Imager Viewing Glass, White Screen för färgad SDS-PAGE gelanalys, iBright Imager Snabbstartguide |
| Upplösning | 9.1 MP |
| Programvara | iBA-analysprogramvara |
| Modell | FL1500 |
| Kameratyp | CCD |
| Innehåll och lagring | Imaging Sample Blot, Preinstalled filter sets, Safe Imager Viewing Glasses, White Screen for stained SDS-PAGE gel analysis, iBright Imager Quick Start Guide |
| Mått | 68 x 38 x 60 cm |
| Formatera | Bildformat: G2i (proprietär), TIFF, JPG, PNG, PDF |
| Vikt | 50 kg (110 lb.) |
| Fält | 22.5 cm x 18 cm (WxD) |
| Visa mer |