Läs mer
Invitrogen™ iBright™ Bildsystem Vit transilluminatorskärm
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Detta är en ersättningsvit transilluminatorskärm för iBright bildbehandlingssystem (CL1000, CL1500, FL1000 och FL1500).
- Den vita transilluminatorskärmen ger en kontrasterande bakgrund vid bildbehandling av proteingeler färgade med kolorimetriska fläckar som coomassie- och silverfläckar.
- Denna genomlysningsskärm detekteras automatiskt av iBright bildsystem och krävs för att ge den önskade svart/vita bildens orientering och bandidentifiering med kolorimetriska färgade geler.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | iBright |
| För användning med (applikation) | Kemiluminescerande Western Blot-avbildning, DNA-gelavbildning, proteingelavbildning |
| Kvantitet | 1 st |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Bilddiagnostiksystem |