Läs mer
Invitrogen™ iBright™ Förfärgad proteinstege
Produktkod. 15673829 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
8 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15673829 2 x 250μ L Paket med 2
17106468 8 x 250μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673829 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 SEK
    2812.65 SEK / Paket med 2
    Save 312.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För visualisering och dimensionering av protein under elektrofores och bekräftelse av Western blot-detektion.
Invitrogen iBright Förfärgad proteinladder ger direkt visualisering under elektrofores och överföring av Western blottar, och kemiluminescerande eller fluorescerande Western blot-visualisering av två ofärgade proteiner för bekräftelse av Western blot-detektion.
De iBright Pretained Protein Ladder innehåller tolv rekombinanta proteiner, tio (11 till 250 kDa) som är blåfärgade och fluormärkta för direkt och nära-IR fluorescerande visualisering och proteinstorlek, och två proteiner (30 kDa och 80 kDa) som är ofärgade och innehåller IgG-bindningsställena och andra antikroppar som används för att binda och andra antikroppar. fluorescerande detektion av målproteinet. Dessa två ofärgade proteiner är kompatibla med kemiluminescerande substrat och fluorescerande antikroppar.
  • Brett storleksområde : tolv proteiner som spänner över 11 till 250 kDa
  • Fluorescerande visualisering : detektera de tio färgade proteinerna med 670 nm röd laser eller 700 nm kanalen i en fluorescensbildare
  • Western blot-bekräftelse : detektera de två ofärgade proteinerna med användning av detektionssystemet för målproteinet
  • Klar att använda : levereras i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler
  • Skarpa band : tydliga, skarpa band för direkt visualisering på både gel och membran
  • Referensband: 55 kDa-bandet har högre intensitet för enkel orientering
  • Kvalitetstestad : varje parti utvärderat med SDS-PAGE och western blotting
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsbuffert: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 vid 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (vikt/volym) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 och 33 % glycerol Vid
mottagande,
förvara kl.– 20 °C. Produkten skickas på is.
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetriskt, NIR-fluorescens- och användardefinierat detektionssystem (2 band)
Antal markörer 12
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 11 till 250 kDa
Gelkompatibilitet Novex™ Midi Gels, Novex™ Mini Gels, ™Novex Tris-Glycine Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Geler, NuPAGE™ MES Gels, NuPAGE™ MOPS Geler, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, Precise™ Tris-Glycine Gels, SDS-PAGE Gels, Precise™ Tris-HEPES Geler
Molekylvikt (g/mol) 250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje iBright
Produkttyp Proteinstege
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA