Läs mer
Invitrogen™ iBright Förfärgad proteinstege
Produktkod. 15716033
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
25µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15716033 25μ L 25µL
1 options
Produktkod. 15716033 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5605
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För visualisering och dimensionering av protein under elektrofores och bekräftelse av Western blot-detektion.
Invitrogen iBright Förfärgad proteinladder ger direkt visualisering under elektrofores och överföring av Western blottar, och kemiluminescerande eller fluorescerande Western blot-visualisering av två ofärgade proteiner för bekräftelse av Western blot-detektion.
De iBright Pretained Protein Ladder innehåller tolv rekombinanta proteiner, tio (11 till 250 kDa) som är blåfärgade och fluormärkta för direkt och nära-IR fluorescerande visualisering och proteinstorlek, och två proteiner (30 kDa och 80 kDa) som är ofärgade och innehåller IgG-bindningsställena och andra antikroppar som används för att binda och andra antikroppar. fluorescerande detektion av målproteinet. Dessa två ofärgade proteiner är kompatibla med kemiluminescerande substrat och fluorescerande antikroppar.
  • Brett storleksområde : tolv proteiner som spänner över 11 till 250 kDa
  • Fluorescerande visualisering : detektera de tio färgade proteinerna med 670 nm röd laser eller 700 nm kanalen i en fluorescensbildare
  • Western blot-bekräftelse : detektera de två ofärgade proteinerna med användning av detektionssystemet för målproteinet
  • Klar att använda : levereras i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler
  • Skarpa band : tydliga, skarpa band för direkt visualisering på både gel och membran
  • Referensband: 55 kDa-bandet har högre intensitet för enkel orientering
  • Kvalitetstestad : varje parti utvärderat med SDS-PAGE och western blotting
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäckt Kemiluminescens eller fluorescens
Färg Blått
Form Vätska
För användning med (applikation) Elektrofores och Western blotting
Kvantitet 25μ L
Färgade Ja
Förvaringskrav Förvara vid -20 °C
Produkttyp Proteinmolekylviktsmarkör
Typ av fläck Förstainat