Läs mer
Invitrogen™ iBright™ Systemkontrastfack
Produktkod. 17886511
Change view
Kvantitet:
1 bricka
Produktkod. Kvantitet
17886511 1 bricka
1 options
Produktkod. 17886511 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A56597
Beräknad leverans: 27-11-2026
Detta iBright System Contrast Tray är en iBright tillbehör för bildåtergivningssystem utformat för att förbättra avbildningen av synliga proteingeler.
  • Detta iBright System Contrast Tray är en iBright tillbehör för bildåtergivningssystem utformat för att förbättra avbildningen av synliga proteingeler
  • Brickan med dubbla lager är utformad för att skapa optimala ljusförhållanden när den används med den gröna LED-transilluminatorn på iBright bildsystem, förbättrar kontrasten och sänker den övergripande bakgrunden för att fånga högkvalitativa bilder med synliga fläckar
  • Kompatibel med alla iBright modeller (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 och FL1500)
  • Ger en kontrasterande bakgrund vid avbildning av proteingeler färgade med kolorimetriska fläckar, som t.ex Coomassie blå och silverfläckar
  • Denna bricka förbättrar också förhållandena när prover innehåller färgämnen som autofluorescerar under grönt LED-ljus
  • Rekommenderas för genomlysning av kristallviolettfärgade koloniplattor
  • En ersättning för den vita transilluminatorskärmen (kat. nr. A33828)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje iBright
För användning med (applikation) Kemiluminescerande Western Blot-avbildning, DNA-gelavbildning, proteingelavbildning
Produkttyp Kontrastfack
Kvantitet 1 bricka