Läs mer
Invitrogen™ iBright™ Systembricka Adapter för E-Gel™ Agarose Geler
Produktkod. 17806521
Change view
Produkttyp:
E-Gel Tray Adapter, 11-/22-brunnar
E-Gel Tray Adapter, 48-/96-brunnar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
17806521 E-Gel Tray Adapter, 11-/22-brunnar
17896511 E-Gel Tray Adapter, 48-/96-brunnar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17806521 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A56600
Bildtillbehör utformade för att optimera bildtagningen av Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Invitrogen iBright Brickadaptrar för E-Gel Agarose Gels är bildtillbehör utformade för att optimera bildtagningen av Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Funktioner hos Invitrogen iBright Brickadaptrar för E-Gel Agarose Gels inkluderar:
• Den nedre komponenten centrerar E-Gel agarosgelerna på iBright transilluminatorbox som underlättar optimerad zoom
• Den övre komponenten täcker etiketter och streckkoder på E-Gel-kassetten för att minska ströljus under bildtagning och förbättra provsignaloptimeringen
• Kompatibel med alla iBright modeller (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 och FL1500)
• Kompatibel med 11- till 96-brunnars E-Gel agaros (kat.nr. A56600 för 11-/22-brunnar, kat. nr. A56599 för 48-/96-brunnar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje iBright
För användning med (applikation) Kemiluminescerande Western Blot-avbildning, DNA-gelavbildning, proteingelavbildning
Produkttyp E-Gel Tray Adapter, 11-/22-brunnar
Kvantitet 1 adapter