Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ibrutinib
Produktkod. 30117158 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30117158 1 g
1 options
Produktkod. 30117158 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466800010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936563-96-1 | C25H24N6O2, C25H24N6O2 | 440.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936563-96-1
Molekylformel C25H24N6O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibrutinib
Kvantitet 1 g
Formel vikt 440.51
InChI-nyckel XYFPWWZEPKGCCK-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC1=C2C(=NC=N1)N(N=C2C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1CCCN(C1)C(=O)C=C
IUPAC-namn 1-{3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl}prop-2-en-1-one
Molekylvikt (g/mol) 440.51
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.