Läs mer
Ibrutinib Dimer (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibrutinib Dimer |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C50H48N12O4/c1-2-41(63)59-27-9-11-35(29-59)62-50-44(46(58-62)34-19-23-40(24-20-34)66-38-15-7-4-8-16-38)48(54-32-56-50)52-26-25-42(64)60-28-10-12-36(30-60)61-49-43(47(51)53-31-55-49)45(57-61)33-17-21-39(22-18-33)65-37-13-5-3-6-14-37/h2-8,13-24,31-32,35-36H,1,9-12,25-30H2,(H2,51,53,55)(H,52,54,56)/t35-,36-/m1/s1 |
| Formel vikt | 880.3921 |