Läs mer
Ibrutinib Racemate, MedChemExpress
Beskrivning
Ibrutinib Racemate (PCI-32765 Racemate) is the racemate of Ibrutinib. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with IC50 value of 0.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibrutinib Racemate |
| CAS | 936563-87-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24N6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PCI-32765 Racemate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CC(N1CC(N2N=C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(N)N=CN=C52)CCC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.5 |
| Visa mer |