Läs mer
Ibrutinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibrutinib |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h2-5,8-13,16,18H,1,6-7,14-15H2,(H2,26,27,28)/t18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 440.1961 |