Läs mer
IBT6A hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16491677
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491677 50 mg
16478217 5 mg
16436086 100 mg
16435508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491677 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13036B
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress IBT6A hydrochloride is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
IBT6A hydrochloride is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material IBT6A hydrochloride
CAS 1553977-42-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23ClN6O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (236.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 422.91
Formel vikt 422.91
Procent renhet 99.22%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease