Läs mer
Thermo Scientific™ iBu-dG Phosphoramidite
Produktkod. p-9053023 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 18094090
Brand: Thermo Scientific™ 27173404
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
iBu-dG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
DNA-fosforamiditer med standardbasskydd säkerställer en hög nivå av kvalitet och tillförlitlighet för oligonukleotidsyntes.
iBu-dG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxiguanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel: C 44 H 54 N 7 O 8 P
Bas: dG
Basskydd: iBu
Formelvikt: 839,92 g/mol
CAS-nummer: 93183-15-4
HPLC-renhet:≥ 98,0 %
31P NMR Renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp iBu-dG CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxyguanosin (dG)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver