Läs mer
Thermo Scientific™ iBu-dG Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaska
Produktkod. 17967172 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
17967172 2 g
1 options
Produktkod. 17967172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27173411
 Begränsad artikel
I lager
iBu-dG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
iBu-dG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. DNA-fosforamiditer är byggstenarna för syntes av DNA eller DNA-innehållande oligonukleotider. Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda DNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa skyddsgrupper på dC (acetyl) och dG (DMF) möjliggör en snabbare avskyddning av oligonukleotiden. ''Standard Grade''-märkningen anger en baslinjenivå av renhet verifierad med analytiska metoder, och visat sig vara lämplig för de flesta oligosynteskrav. Denna produkt levereras i en 30 ml bärnstensfärgad flaska med en 20-400 Finish-halsstil, som är kompatibel med de flesta Expedite Systems av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxiguanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 44 H 54 N 7 O 8 P
•Bas: dG
•Basskydd: iBu
•Formelvikt: 839,92 g/mol
•CAS-nummer: 93183-15-4
•HPLC-renhet:≥ 98,0 %
•31P NMR Renhet:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Expedite Synthesizers
Produkttyp iBu-dG CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Deoxyguanosin (dG)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 98%
Kvantitet 2 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet Standard
Nukleinsyratyp DNA
Form Pulver