Specifikationer
| Formatera | Pulver |
| För användning med (utrustning) | Expedite Synthesizers |
| Produkttyp | iBu-rG CEP |
| Innehåll och lagring | Förvara i frysen (vid eller under -20 °C). |
| Nukleosid typ | Guanosin (G) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | 99% |
| Kvantitet | 1 g |
| Reagenstyp | Phosphoramidite |
| Kvalitet | TheraPure™ |
| Visa mer |