Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ iBu-rG Phosphoramidite , serumflaska
Produktkod. 17987142 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17987142 1 g
1 options
Produktkod. 17987142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27190602
 Begränsad artikel
I lager
iBu-rG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
iBu-rG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 20 ml bärnstensfärgad flaska med en Serum Vial-halsstil, som är kompatibel med de flesta ABI Systems∣AKTA System av oligonukleotidsyntetiserare.
Drag:
•Fullständigt kemiskt namn: 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N2-isobutyryl-2'-0-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-guanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
•Molekylformel: C 50 H 68 N 7 O 9 PSi
•Bas: rG
•Basskydd: iBu
•Formelvikt: 970,1 g/mol
• CAS-nummer: 147201-04-5
•HPLC-renhet:≥ 99%; M-11 Orenhet: ≤0,01 %
•31P NMR Renhet: ≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AKTA Synthesizers, Applied Biosystems Synthesizers
Produkttyp iBu-rG CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Guanosin (G)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet 99%
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver