Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ iBu-rG Phosphoramidite , flaska med bred mun
Produktkod. 17964312 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17964312 50 g
1 options
Produktkod. 17964312 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 27190650
iBu-rG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes.
iBu-rG CEP är en fosforamidit innehållande 5' DMT och nukleosiden guanosin (G) med isobutyryl (iBu) basskydd, för användning i oligonukleotidsyntes. RNA-fosforamiditer innehåller en 2'-OH-skyddsgrupp, tBDMS (tert-butyldimetylsilyl). Varje bas har unika skyddsgrupper utformade specifikt för att skydda RNA:t under den kemiska syntesprocessen och producera den högsta mängden fullängdsprodukt. Alternativa basskyddsalternativ finns också tillgängliga för att möjliggöra snabbare avskyddning och längre oligonukleotidsyntes. De TheraPure varumärke betecknar vår högsta nivå av fosforamiditrenhet, utvecklad med den största stringens av högupplösta analyser och noggrant kontrollerade föroreningsprofiler och därför idealisk för alla terapeutiska tillämpningar. Denna produkt levereras i en 250 ml ogenomskinlig flaska med en bred munhals, som är kompatibel med de flesta None (Bulk) av oligonukleotidsynthesizers.
Drag:
• HPLC-renhet —≥99%; M-11 Orenhet: ≤0,01 %
• 31P NMR Renhet —≥99%; Summan av icke-primära toppar i intervallet 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enskild PIII-förorening> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
31P NMR renhet ≥99 %
Formatera Ogenomskinlig flaska, bred mun
Beskrivning Bas: rG
Basskydd: iBu
Molekylvikt (g/mol) 970,1 g/mol
Produkttyp iBu-rG CEP
Innehåll och lagring Förvara i frysen (vid eller under -20 °C).
Nukleosid typ Guanosin (G)
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet ≥99 %
Kvantitet 50 g
Reagenstyp Phosphoramidite
Kvalitet TheraPure™
Nukleinsyratyp RNA
Produktlinje TheraPure
För användning med (applikation) Oligonukleotidsyntes
Form Pulver
Kemiskt namn eller material 5'-O-(4,4'-dimetoxitrityl)-N2-isobutyryl-2'-0-[(tert-butyl)dimetylsilyl]-guanosin-3'-0-[(2-cyanoetyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
Molekylformel C50H68N7O9Psi
CAS 147201-04-5