Läs mer
Ibudilast-d3 (stor), TRC
Produktkod. 30407674
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30407674 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30407674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI1250021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibudilast-d3 (Major)
CAS 102064-45-9
Molekylformel C14 D4 H14 N2 O
Kvantitet 1 mg
Synonym 2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone-d3, 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one-d3, 2-Isopropyl-3-isobutyrylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, AV 411-d3, KC 404-d3, Ketas-d3
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])n2nc(C(C)C)c(C(=O)C(C)C)c2c1[2H]
IUPAC-namn 2-metyl-1-(4,5,6,7-tetradeuterio-2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 234.33
Formel vikt 234.167