Läs mer
Ibudilast-d3 (stor), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ibudilast-d3 (Major) |
| CAS | 102064-45-9 |
| Molekylformel | C14 D4 H14 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone-d3, 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one-d3, 2-Isopropyl-3-isobutyrylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, AV 411-d3, KC 404-d3, Ketas-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])n2nc(C(C)C)c(C(=O)C(C)C)c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-metyl-1-(4,5,6,7-tetradeuterio-2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.33 |
| Formel vikt | 234.167 |