Läs mer
Ibudilast, MedChemExpress
Beskrivning
Ibudilast (KC-404
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibudilast |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 50847-11-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H18N2O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | KC-404 AV-411 MN-166 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 140 mg/mL (607.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |