Läs mer
Ibudilast, Thermo Scientific™
Produktkod. 17710679 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17710679 250 mg
1 options
Produktkod. 17710679 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469782500
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibudilast
CAS 50847-11-5
Synonym 3-isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin
Kvantitet 250 mg
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C14H18N2O
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt till Nästan-vitt
Renhet ≥97,5 %