Läs mer
Ibudilast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibudilast |
| CAS | 50847-11-5 |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-methyl-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.31 |
| Formel vikt | 230.1419 |