missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ibufenac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Ibufenac Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibufenac Methyl Ester |
| CAS | 61566-33-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ibufenac Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid methyl ester, 2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid methyl ester, Methyl (4-isobutylphenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)8-11-4-6-12(7-5-11)9-13(14)15-3/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?