missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ibufenac, Mikromol™
Beskrivning
Ibufenac
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibufenac |
| CAS | 1553-60-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ibufenac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-(2-methylpropyl)-, Acetic acid, (p-isobutylphenyl)- (8CI), (p-Isobutylphenyl)acetic acid, 4-(2-Methylpropyl)benzeneacetic acid, 4-(2-Methylpropyl)phenylacetic acid, 4-Isobutoxyphenylacetic acid, 4-Isobutylphenylacetic acid, Dytransin, Ibufenac, Ibunac, Isodilan, Medirex, NSC 99976, RD 11654 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]acetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?