Läs mer
Ibufenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibufenac |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 192.115 |