Läs mer
Ibuprofen-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibuprofen-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i4+1,5+1,6+1,7+1,11+1,12+1 |
| Procent renhet | >95% |