Läs mer
Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Produktkod. 17944546
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17944546 100 mg
1 options
Produktkod. 17944546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.63
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-59-7
Analyt- eller komponentnamn Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H26 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C17H26O3/c1-11(2)10-15-6-8-16(9-7-15)12(3)17(19)20-14(5)13(4)18/h6-9,11-14,18H,10H2,1-5H3
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C(C)O
IUPAC-namn 3-hydroxybutan-2-yl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 278.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 278.1882 g/mol