Läs mer
Ibuprofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10768501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10768501 10 g Glasflaska 10g
15853855 1 g Glasflaska 1g
11964991 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10768501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 258610100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Ibuprofen, 2-4-isobutylfenylpropansyra, CAS # 15687-27-1, är en laboratorieform av det receptfria icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlet (NSAID).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ibuprofen (2-4-isobutylfenylpropansyra) är ett vanligt NSAID som minskar pyrogenfrisättning och inflammation
  • Ibuprofen är en racemisk blandning som består av en R-enantiomer och S-enantiomer; S-enantiomeren föreslås vara det starkare verkande medlet
  • Det är ett propionsyraderivat, en kortkedjig mättad fettsyra bunden till etan
  • Ibuprofen hämmar cyklooxygenaser och minskar prostaglandinbildningen, hämmar feber och smärta
Användningsområden
  • Ibuprofen minskar både lokal och systemisk inflammation; lämplig för användning in vitro eller in vivo för att studera specifika eller breda mekanismer
  • Avsedd för känsliga biokemiska tillämpningar som HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15687-27-1
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00010393
InChI-nyckel HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3672
ChEBI CHEBI:5855
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyra
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen
Smältpunkt 75,0 °C till 78,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 157,0 °C (4,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Kvantitet 10 g
Merck Index 15,4919
Synonym ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, motrin, brufen, nurofen, advil, dolgit, liptan, nuprin, anflagen
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 206.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ibuprofen
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.