Läs mer
Ibuprofen Acyl-Beta-D-glukuronid (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30009442
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009442 10 mg
30004628 5 mg
30008275 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI14003010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115075-59-7
Molekylformel C19 H26 O8
Molekylvikt (g/mol) 382.4
Synonym Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propanoyloxi]oxan-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Formel vikt 382.1628