Läs mer
Ibuprofen Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol |
| CAS | 36039-36-8 |
| Molekylformel | C13 H20 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)-phenyl]propan-1-ol, Ibuprofen Imp. P (EP), Benzeneethanol, β-methyl-4-(2-methylpropyl)-, β-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneethanol, 2-(4-Isobutylphenyl)-1-propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propanol, 2-(4-Isobutylphenyl)propyl alcohol, 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-ol, Ibuprofen alcohol, (±)-Ibuprofen alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)CO |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.3 |
| Formel vikt | 192.1514 |