Läs mer
Ibuprofen Carboxylic Acid-d3 (Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 17999339
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999339 10 mg
17998219 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17999339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI14001710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216505-29-1
Molekylformel C13H13D3O4
Molekylvikt (g/mol) 239.28
Synonym 4-(1-Carboxyethyl)-α-methylbenzenepropanoic Acid-d3, 2,4’-(2-Carboxypropyl)phenylpropionic Acid-d3, 2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic Acid-d3, Carboxyibuprofen-d3;
LEDER O=C(O)C(C)CC1=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen Carboxylic Acid-d3 (Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)/i2D3
Procent renhet >95%