missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ibuprofen Carboxylic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30136462
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136462 25 mg -
30041365 10 mg -
30040868 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI14001525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15935-54-3
Molekylformel C13 H16 O4
Molekylvikt (g/mol) 236.26
Synonym Benzenepropanoic acid, 4-(1-carboxyethyl)-α-methyl- (9CI), 2,4'-(2-Carboxypropyl)phenylpropionic acid, 2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 4-(2-Carboxypropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, Carboxyibuprofen, Ibuprofen COOH, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid, 2-Carboxyibuprofen
IUPAC-namn 3-[4-(1-carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid
LEDER CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ibuprofen Carboxylic Acid(Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vikt 236.1049
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.