missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ibuprofen-d3 Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibuprofen-d3 Alcohol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3/i3D3 |
| Formel vikt | 195.1702 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?