Läs mer
Ibuprofen Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1,4-dicarboxylic Acid |
| CAS | 2575516-43-5 |
| Molekylformel | C26 H32 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1RS,4RS)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene-1,4-dicarboxylic Acid, Ibuprofen Imp. G (EP), ,4-Naphthalenedicarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-7-(2-methylpropyl)-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-, (1R,4R)-rel- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,4R)-6-(2-methylpropyl)-4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-2,3-dihydro-1H-naphthalene-1,4-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.53 |
| Formel vikt | 408.2301 |