Läs mer
Ibuprofen EP Impurity M, Mikromol™
Produktkod. 30051597
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051597 25 mg
30049993 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051597 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.340025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibuprofen EP Impurity M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 60057-62-7
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. M (EP), Ibuprofen Impurity M
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)13(3,16)12(14)15/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 222.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 222.1256 g/mol