Läs mer
Ibuprofen Ethyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 17903796
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17903796 100 mg
1 options
Produktkod. 17903796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.56
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibuprofen Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ibuprofen Ethyl Ester
CAS 41283-72-1
Analyt- eller komponentnamn Ibuprofen Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H22 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ibuprofen Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)C(C)c1ccc(CC(C)C)cc1
IUPAC-namn ethyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvikt (g/mol) 234.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 234.162 g/mol